Jarra medidora, graduada, con pico y asa basculante
Proveedor: BOCHEM
8390 8391 8394
BOCH8390EA 918 EUR
BOCH8390 BOCH8391 BOCH8394
Jarra medidora, graduada, con pico y asa basculante
Cubos
Acero inoxidable 18/10.
  • Muy buena resistencia química, muy buena resistencia térmica
  • Alta calidad, muy estable
  • Tapas a juego disponibles opcionalmente
Para uso en laboratorios e industria. Graduado con asa. Lengüetas del mango sin costuras y superficies lisas para una limpieza rápida y fácil.