Depósitos portátiles, con tapón de rosca
Proveedor: BOCHEM
11425 11426
BOCH11425EA 417 EUR
BOCH11425 BOCH11426
Depósitos portátiles, con tapón de rosca
Frascos Bidones
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Información para pedidos: Please order filling tube separately.