2-Bromo-5-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
A11112.14
A11112.22
A11112.06
A11112.14EA
65.4
EUR
A11112.14
A11112.22
A11112.06
2-Bromo-5-fluorotolueno ≥98%
2-Bromo-5-fluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Pto. Ebullición: 169…170 °C Densidad: 1.495 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017921 Núm. CAS: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN: 1993 ADR: 3 III |