2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
L10658.03
L10658.06
L10658.03EA
21.5
EUR
L10658.03
L10658.06
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina ≥97%
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 97%
CAS No.: 72678-19-4
Molecular Formula: C7H4Br2F3N
Formula Weight: 318.93
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 64-65°/0.1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00068181
Formula:
C₇H₄Br₂F₃N Pto. Ebullición: 64…65 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 36…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068181 Núm. CAS: 72678-19-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |