α-Bromo-2-nitrotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitrobencilo bromuro
148310050 148310250
ACRO148310050EA 49.9 EUR
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotolueno 97%
α-Bromo-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007184
Núm. CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %