α-Bromo-2-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitrobencilo bromuro
A13127.06 A13127.14 A13127.22
A13127.06EA 53.3 EUR
A13127.06 A13127.14 A13127.22
α-Bromo-2-nitrotolueno ≥98%
α-Bromo-2-nitrotolueno
Purity: 98+% CAS No.: 3958-60-9 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Beilstein Reference: 638991 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007184
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. de fusión: 45…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007184
Núm. CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8 II