α-Bromo-3-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Nitrobencilo bromuro, m-Nitrobencilo bromuro
A14310.06
A14310.14
A14310.22
A14310.06EA
67.4
EUR
A14310.06
A14310.14
A14310.22
α-Bromo-3-nitrotolueno ≥98%
α-Bromo-3-nitrotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-57-4
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 153-154°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007271
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Pto. Ebullición: 153…154 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007271 Núm. CAS: 3958-57-4 EINECS: 223-557-3 UN: 3261 ADR: 8,II |