α-Bromo-4-nitrotolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobencilo bromuro
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 45.5 EUR
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotolueno 99%
α-Bromo-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98…100 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007373
Núm. CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %