α-Bromo-4-nitrotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobencilo bromuro
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 41.2 EUR
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotolueno ≥97%
α-Bromo-4-nitrotolueno
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007373
Núm. CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8 II