2-Bromo-4-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14865.14
A14865.22
A14865.14EA
63.7
EUR
A14865.14
A14865.22
2-Bromo-4-nitrotolueno ≥98%
2-Bromo-4-nitrotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C (38 mmHg) Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007195 Núm. CAS: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |