4-Bromo-2-nitrotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12951.06 A12951.22
A12951.06EA 49 EUR
A12951.06 A12951.22
4-Bromo-2-nitrotolueno ≥99%
4-Bromo-2-nitrotolueno
Purity: 99% CAS No.: 60956-26-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 130°/12mm Beilstein Reference: 2328190 MDL No.: MFCD00041243
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 45…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041243
Núm. CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3