2-Tolualdehído ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
A10172.14
A10172.22
A10172.14EA
46.6
EUR
A10172.14
A10172.22
2-Tolualdehído ≥98% estabilizado
2-Tolualdehído
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 529-20-4
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Almond-like
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 605841
Merck Reference: 14,9527
MDL No.: MFCD00003338
Formula:
C₈H₈O MW: 120,15 g/mol Pto. Ebullición: 199…200 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1,037 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003338 Núm. CAS: 529-20-4 EINECS: 208-452-2 Índice Merck: 14,9527 |