4-terc-Butilbenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14
A15740.06
A15740.22
A15740.14EA
177
EUR
A15740.14
A15740.06
A15740.22
4-terc-Butilbenzaldehído ≥97%
4-terc-Butilbenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 939-97-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5285
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 1906461
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00035742
Formula:
C₁₁H₁₄O Pto. Ebullición: 244…246 °C Densidad: 0,970 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035742 Núm. CAS: 939-97-9 EINECS: 213-367-9 UN: 3082 ADR: 9,III |