4-Isopropilbenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cuminaldehyde
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 37.3 EUR
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropilbenzaldehído 98%
4-Isopropilbenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Número MDL: MFCD00006953
Núm. CAS: 122-03-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %