4-Isopropilbenzaldehído tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14019.22
A14019.14
A14019.36
A14019.22EA
45
EUR
A14019.22
A14019.14
A14019.36
4-Isopropilbenzaldehído tech. 90%, grado técnico
4-Isopropilbenzaldehído
Purity: 90%
CAS No.: 122-03-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 234-235°
Beilstein Reference: 636547
Merck Reference: 14,2621
MDL No.: MFCD00006953
Formula:
C₁₀H₁₂O Pto. Ebullición: 234…235 °C Densidad: 0,979 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006953 Núm. CAS: 122-03-2 EINECS: 204-516-9 Índice Merck: 14,2621 |