4-Tolualdehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Tolualdehído
139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 35.6 EUR
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdehído 97%
4-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 204…205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,015 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006954
Núm. CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025