4-Tolualdehído 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Tolualdehído
421140050 421141000 421145000
ACRO421140050EA 31.8 EUR
ACRO421140050 ACRO421141000 ACRO421145000
4-Tolualdehído 99+%
4-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 204…205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,015 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006954
Núm. CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025