4-Tolualdehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Tolualdehído
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
A11384.22EA
33.7
EUR
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
4-Tolualdehído ≥98%
4-Tolualdehído
Purity: 98%
CAS No.: 104-87-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -6°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 385772
MDL No.: MFCD00006954
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,018 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006954 Núm. CAS: 104-87-0 EINECS: 203-246-9 |