4-terc-Butilbenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-terc-Butilbenzonitrilo
A14076.03 A14076.06 A14076.14
A14076.03EA 29.7 EUR
A14076.03 A14076.06 A14076.14
4-terc-Butilbenzonitrilo ≥98%
4-terc-Butilbenzonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 4210-32-6 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Characteristic Boiling Point: 258° Beilstein Reference: 2080049 MDL No.: MFCD00075840
Formula: C₁₁H₁₃N
Pto. Ebullición: 258 °C
Densidad: 0,940
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075840
Núm. CAS: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2