Toallitas para salas limpias, Polynit
Proveedor: CONTEC
PN-1818 PN-1212 PN-99 PN-44 LWPN0003
115-2390EA 107 EUR
115-2390 115-2144 CONTPN-99 CONTPN-44 CONTLWPN0003
Toallitas para salas limpias, Polynit
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Las toallitas Polynit están hechas 100% de poliéster texturizado tejido con bordes cortados con cuchillo para una limpieza muy suave.
  • Tejido de punto 100 % poliéster lavado para niveles extremadamente bajos de partículas y fibras
  • El borde suave es ideal para usar en superficies que son vulnerables a los rayones
  • El poliéster 100 % tejido es compatible con muchos solventes
  • El tejido duradero es resistente a la abrasión y a los químicos
  • Lavado y empaquetado en una sala limpia ISO Clase 4
Un tejido entrelazado crea una tela duradera. La adición periódica de una puntada adicional de un tejido entrelazado que no se deshilacha evita que la tela se deshilache, creando así una tela aún más duradera con bordes fuertes.
Recomendado para entornos ISO Clase 5 – 6.
Color: blanco