4-Isopropilbenzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11954.03
A11954.06
A11954.14
A11954.03EA
37.8
EUR
A11954.03
A11954.06
A11954.14
4-Isopropilbenzonitrilo 95%
4-Isopropilbenzonitrilo
Purity: 95%
CAS No.: 13816-33-6
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 88-90°/5mm
MDL No.: MFCD00052966
Formula:
C₁₀H₁₁N MW: 145,2 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052966 Núm. CAS: 13816-33-6 EINECS: 237-492-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)