Butirofenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Fenil-1-butanona
154411000 154415000
ACRO154411000EA 78.5 EUR
ACRO154411000 ACRO154415000
Butirofenona 99%
Butirofenona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 11…13 °C
Densidad: 0,988 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009397
Núm. CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5185 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure