Butirofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Fenil-1-butanona
A11345.14
A11345.18
A11345.30
A11345.14EA
36.9
EUR
A11345.14
A11345.18
A11345.30
Butirofenona ≥99%
Butirofenona
Purity: 99%
CAS No.: 495-40-9
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5195
Odour: Characteristic
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 508305
MDL No.: MFCD00009397
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃ MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 222 °C Pto. de fusión: 11…13 °C Densidad: 1,021 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009397 Núm. CAS: 495-40-9 EINECS: 207-799-7 |