Butirofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-Fenil-1-butanona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41778.0025 8.41778.0250
8.41778.0025EA 51.3 EUR
8.41778.0025 8.41778.0250
Butirofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butirofenona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009397
Núm. CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 0.988 g/cm3
Hill Formula C10H12O