1-Fenil-1-decanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Decanophenone, Decyl phenyl ketone, Nonyl phenyl ketone
L06923.06 L06923.14
L06923.06EA 40.5 EUR
L06923.06 L06923.14
1-Fenil-1-decanona ≥98%
1-Fenil-1-decanona
Purity: 98+% CAS No.: 6048-82-4 Molecular Formula: C16H24O Formula Weight: 232.37 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-36° Boiling Point: 165-167°/7mm Beilstein Reference: 2048790 MDL No.: MFCD00009582
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃
Pto. Ebullición: 165…167 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009582
Núm. CAS: 6048-82-4
EINECS: 227-946-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39f810acd80d51fb36e51c955463f46d95781d5d&vid=bcade9ec37705caa44872db67f6a31b6b848c12c&prid=web&clid=SAPDAM