1-Fenil-1-dodecanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Laurophenone
L02014.14 L02014.22
L02014.14EA 63.3 EUR
L02014.14 L02014.22
1-Fenil-1-dodecanona ≥97%
1-Fenil-1-dodecanona
Purity: 97% CAS No.: 1674-38-0 Molecular Formula: C18H28O Formula Weight: 260.42 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 201-202°/9mm MDL No.: MFCD00008967
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
MW: 260.42 g/mol
Pto. Ebullición: 201…202 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 44…46 °C
Densidad: 0.9045 g/cm³ (41.5 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008967
Núm. CAS: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51049a91579e17479d4a04299e398deaa09f740c&vid=64ada4a7d64d9c24ea9f61b2bc2c959fbd8a16ce&prid=web&clid=SAPDAM