1-Fenil-1-heptanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10491.09 A10491.18
A10491.09EA 53.4 EUR
A10491.09 A10491.18
1-Fenil-1-heptanona ≥98%
1-Fenil-1-heptanona
Purity: 98+% CAS No.: 1671-75-6 Molecular Formula: C13H18O Formula Weight: 190.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5077 Melting Point: ca 17° Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 1865692 MDL No.: MFCD00009539
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃
Pto. Ebullición: 283 °C
Pto. de fusión: ∼17 °C
Densidad: 0,946
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009539
Núm. CAS: 1671-75-6
EINECS: 216-802-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe3edbdffde888a03942372840c87d884038a92&vid=2305382a25957397ce425d97191b024a89fb99bf&prid=web&clid=SAPDAM