1-Fenil-1-octanona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: n-Octanophenone
279360250 279360050 279361000
ACRO279360250EA 216 EUR
ACRO279360250 ACRO279360050 ACRO279361000
1-Fenil-1-octanona 99+%
1-Fenil-1-octanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 285…290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 21,5…23.5 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003554
Núm. CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd0f209a607b8cbbf9da6901aa068a648d8d286&vid=aaab188f5f60b7daeb700e46748ab2e0885cb4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %