1-Fenil-1-octanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13652.06 A13652.14
A13652.06EA 69.9 EUR
A13652.06 A13652.14
1-Fenil-1-octanona 98%
1-Fenil-1-octanona
Purity: 98% CAS No.: 1674-37-9 Molecular Formula: C14H20O Formula Weight: 204.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5040 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1868534 MDL No.: MFCD00003554
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 0,938
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003554
Núm. CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2