Valerofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Fenil-1-pentanona
140800250 140801000 140800050 140805000
ACRO140800250EA 50 EUR
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050 ACRO140805000
Valerofenona 98%
Valerofenona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009480
Núm. CAS: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %