Valerofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Fenil-1-pentanona
A10525.14
A10525.22
A10525.36
A10525.14EA
49.2
EUR
A10525.14
A10525.22
A10525.36
Valerofenona ≥99%
Valerofenona
Purity: 99%
CAS No.: 1009-14-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5143
Melting Point: -9°
Boiling Point: 244-245°
Beilstein Reference: 1907717
MDL No.: MFCD00009480
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ MW: 162,23 g/mol Pto. Ebullición: 244…245 °C Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 0,978 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009480 Núm. CAS: 1009-14-9 EINECS: 213-767-3 |