Propiofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
131540010 131542500 131540025
ACRO131540010EA 106 EUR
ACRO131540010 ACRO131542500 ACRO131540025
Propiofenona 99%
Propiofenona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Pto. Ebullición: 218 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009309
Núm. CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Índice Merck: 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %