Propiofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15140.0E A15140.22 A15140.36
A15140.0EEA 230 EUR
A15140.0E A15140.22 A15140.36
Propiofenona ≥99%
Propiofenona
Purity: 99% CAS No.: 93-55-0 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5260 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 606215 Merck Reference: 14,7830 MDL No.: MFCD00009309
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,008
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009309
Núm. CAS: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Índice Merck: 14,7830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM