Propiofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07024.0250
8.07024.1000
8.07024.0250EA
59
EUR
8.07024.0250
8.07024.1000
Propiofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propiofenona
Formula:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009309 Núm. CAS: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Índice Merck: 12,08015 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Boiling Point | 214 - 218 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.99 hPa (20 °C) |
Flash Point | 85 °C |
Refractive Index | 1.5258 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone |
Hill Formula | C9H10O |
Chemical Formula | C6H5COC2H5 |