Isobutirofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
B24628.14
B24628.22
B24628.14EA
41
EUR
B24628.14
B24628.22
Isobutirofenona ≥97%
Isobutirofenona
Purity: 97%
CAS No.: 611-70-1
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: 1°
Boiling Point: 217°
MDL No.: MFCD00008917
Formula:
(C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂ MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 217 °C Pto. de fusión: 1 °C Densidad: 0,988 Pto. de inflamación: 84 °C (184 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008917 Núm. CAS: 611-70-1 EINECS: 210-275-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)