Isobutirofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
I0113-25ML I0113-500ML
TCIAI0113-25MLEA 17 EUR
TCIAI0113-25ML TCIAI0113-500ML
Isobutirofenona ≥98.0% (por GC)
Isobutirofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008917
Núm. CAS: 611-70-1
EINECS: 210-275-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46257bdd61190d1f1eaebd21b0ac320c0689c6&vid=dba56279428dcc6950f50010ead0b0d16f15258c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %