Bencilacetona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fenil-2-butanona
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 25.2 EUR
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Bencilacetona 99%
Bencilacetona
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 235…237 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -13 °C
Densidad: 0,9875 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008790
Núm. CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99