Acetofenona 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
102410010 102410025 102410050 102412500 102410100
ACRO102410010EA 54.5 EUR
ACRO102410010 ACRO102410025 ACRO102410050 ACRO102412500 ACRO102410100
Acetofenona 98%, puro
Acetophenone
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 19,6 °C
Densidad: 1,028 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008724
Núm. CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Índice Merck: 13,00074
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes