Acetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
A12727.APEA
34.2
EUR
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
Acetofenona ≥99%
Acetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 201…203 °C Pto. de fusión: 19…20 °C Densidad: 1,030 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008724 Núm. CAS: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Índice Merck: 14,73 |