Acetofenona, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 45.7 EUR
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetofenona, Supelco®
Acetophenone
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 201,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008724
Núm. CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Índice Merck: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM