2-Metoxifenilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
B24495.03 B24495.06
B24495.03EA 35.3 EUR
B24495.03 B24495.06
2-Metoxifenilacetona ≥98%
2-Metoxifenilacetona
Purity: 98+% CAS No.: 5211-62-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 128-131°/11mm Beilstein Reference: 2502308 MDL No.: MFCD00008770
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 128…131 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,062
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008770
Núm. CAS: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6