4-Metoxifenilacetona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 65.2 EUR
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Metoxifenilacetona 98+%
4-Metoxifenilacetona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 266…268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -15 °C
Densidad: 1,067 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008773
Núm. CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %