4-Metoxifenilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
A13209.14
A13209.22
A13209.36
A13209.14EA
40.5
EUR
A13209.14
A13209.22
A13209.36
4-Metoxifenilacetona ≥98%
4-Metoxifenilacetona
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Pto. Ebullición: 266…268 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,069 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008773 Núm. CAS: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |