4-Hidroxibencilacetona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
176470500 176472500
ACRO176470500EA 95.1 EUR
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hidroxibencilacetona 99+%
4-Hidroxibencilacetona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002394
Núm. CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %