4-Hidroxibencilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14064.14
A14064.22
A14064.30
A14064.14EA
58.4
EUR
A14064.14
A14064.22
A14064.30
4-Hidroxibencilacetona ≥98%
4-Hidroxibencilacetona
Purity: 98%
CAS No.: 5471-51-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 776080
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002394 Núm. CAS: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4 |