Ácido o-toluico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-toluico, Ácido 2-metilbenzoico, Ácido o-metilbenzoico
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 117 EUR
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
Ácido o-toluico 98+%
Ácido o-toluico
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…105 °C
Densidad: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002477
Núm. CAS: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Índice Merck: 12,09673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %