Ácido o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-toluico, Ácido 2-metilbenzoico, Ácido o-metilbenzoico
A13856.0B A13856.30
A13856.0BEA 78.6 EUR
A13856.0B A13856.30
Ácido o-toluico ≥98%
Ácido o-toluico
Purity: 98+% CAS No.: 118-90-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 148°(298°F) Odour: Aromatic Boiling Point: 258-259° Beilstein Reference: 1072103 Merck Reference: 14,9535 MDL No.: MFCD00002477
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 258…259 °C
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,060
Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002477
Núm. CAS: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Índice Merck: 14,9535