Toallitas para salas limpias, presaturadas, SATWipes® C3
Proveedor: CONTEC
SAT-C3-100 SAT-C3-7030BPR SATC3703018BPR
115-0379EA 443 EUR
115-0379 115-2827 115-2826
Toallitas para salas limpias, presaturadas, SATWipes® C3
Toallitas Toallitas para salas limpias Presaturadas
Las SATWipes están hechas de poliéster puro no tejido, que está entrelazado hidráulicamente para crear una toallita suave, duradera y limpia. La saturación de alcohol/agua desionizada o 100% alcohol proporciona una solución de limpieza suave y segura.
  • Cómodo dispensador desplegable y reutilizable
  • Aplicación y uso uniforme de disolventes: hasta una reducción del 35% en la utilización de disolvente
  • Reduce la manipulación de disolventes: seguridad mejorada
Son excelentes para aplicaciones menos críticas, limpieza de instrumentos de proceso y otrosMore Product Information