Ácido m-toluico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido m-metilbenzoico, Ácido 3-metilbenzoico, Ácido 3-toluico
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 105 EUR
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
Ácido m-toluico 99%
Ácido m-toluico
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 108…112 °C
Densidad: 1,054 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002523
Núm. CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Índice Merck: 12,09673
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %