Cestas de alambre para el transporte
Proveedor: BOCHEM
17300 17301 17302 17305 17306 17307 17310 17311 17312
BOCH17300EA 437 EUR
BOCH17300 BOCH17301 BOCH17302 BOCH17305 BOCH17306 BOCH17307 BOCH17310 BOCH17311 BOCH17312
Cestas de alambre para el transporte
Cestas Cestas, alambre
Acero inoxidable 18/10.
  • Tres dimensiones de malla diferentes
  • Apilable
  • Excelente resistencia térmica y química
Estas cestas rectangulares están diseñadas para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar los utensilios de laboratorio.